Learn More
Cloruro de 2,2-dimetil-6-cromanosulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10783433
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
131880-55-2
C11H13ClO3S
260.732
MFCD03407324
UUQKIRXYJVLZAJ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-6-chromanesulfonyl chloride, 2,2-dimethylchroman-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethyl-chroman-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethylchromane-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-sulfonylchloride, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl, acmc-20dwcv, 2,2-dimethylchroman-6-yl chlorosulfone, 2,2-dimethylchroman-6-sulphonyl chloride, 2,2-dimethyl-6-chromane-sulfonyl chloride
2779774
cloruro de 2,2-dimetil-3,4-dihidrocromeno-6-sulfonilo
CC1(CCC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)C
131880-55-2
C11H13ClO3S
260.732
MFCD03407324
UUQKIRXYJVLZAJ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-6-chromanesulfonyl chloride, 2,2-dimethylchroman-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethyl-chroman-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethylchromane-6-sulfonyl chloride, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-sulfonylchloride, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl, acmc-20dwcv, 2,2-dimethylchroman-6-yl chlorosulfone, 2,2-dimethylchroman-6-sulphonyl chloride, 2,2-dimethyl-6-chromane-sulfonyl chloride
2779774
cloruro de 2,2-dimetil-3,4-dihidrocromeno-6-sulfonilo
CC1(CCC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)C
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-6-chromanesulfonyl chloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.74
Porcentaje de pureza 90%