Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ≥99.2%, Honeywell™
Código de producto. 15625780 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15625780 1 L Glass Bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15625780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5375351L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99.2%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
CAS 124-17-4
Punto de fusión -31.99°C
Color Yellow
Densidad 0.978g/mL at 25°C
Punto de ebullición 245°C
Límite de explosión 10.7%, (203°F), 0.76% (135°F)
Temperatura de inflamación 102°C (215.6°F)
Punto de ignición 393°F
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C10H20O4
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Índice de refracción n20/D 1.423
Número MDL MFCD00009458
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1771533
Sinónimo 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
Clave InChI VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 204.266
PubChem CID 31288
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.2%