Learn More
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromoethyl)-1, 3-dioxolane |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 1.5400g/mL |
Punto de ebullición | 68°C to 70°C (8.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 65°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4783 to 1.4803 |
Cantidad | 10 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.