Learn More
Ácido 2-(2,5-dimetil-1,3-tiazol-4-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |