Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,4,4,5,5-cctafluoro-1,6-hexanediol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El 2,2,3,3,4,4,5,5-cctafluoro-1,6-hexanediol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol |
Punto de fusión | 67°C to 70°C |
Punto de ebullición | 100°C (3 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1784039 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1 |
Porcentaje de pureza | 97% |