Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-178665
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
422-05-9
C3H3F5O
150.05
MFCD00004673
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
9872
2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
422-05-9
C3H3F5O
150.05
MFCD00004673
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
9872
2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 81.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CH2OH
Índice de refracción 1.2880 to 1.2950
Cantidad 5 g
Beilstein 01, IV, 1438
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y trozos