Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.90€ - 262.00€
CAS | 75-89-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3F3O |
Peso molecular (g/mol) | 100.04 |
Número MDL | MFCD00004672 |
Clave InChI | RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh |
PubChem CID | 6409 |
ChEBI | CHEBI:42330 |
SMILES | OCC(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11499702
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.18 |
50 g |
37.90€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11474130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.22 |
100 g |
64.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.36 |
500 g |
179.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489702
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.0B |
1000 g |
262.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Trifluoroethanol serves as a solvent and a raw material in organic chemistry and biology. TFE is a solvent of choice for hydrogen peroxide-mediated oxidations of sulfides. Trifluoroethanol acts as a protein denaturant. It is used in the manufacture of certain pharmaceuticals and drug substances. The drug fluromer, which is 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyethane, is the vinyl ether of trifluorethanol. It is an effective solvent for peptides and proteins, and used for NMR-based protein folding studies, and in the manufacture of nylon. As a source of the trifluoromethyl group, it is employed in several organic reactions, for example in Still-Gennari modification of Horner-Wadsworth-Emmons reaction (HWE) reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl trifluoroetanol sirve como disolvente y como materia prima en química orgánica y biología. El TFE es un disolvente de elección para oxidaciones de sulfuros mediadas por peróxido de hidrógeno. TEl trifluoroetanol actúa como un desnaturalizador proteico. Se usa en la fabricación de determinados productos farmacéuticos y medicamentos. El medicamento fluromer, que es 2,2,2-trifluoro-1-viniloxietano, es el éter de vinilo de trifluoretanol. Es un disolvente eficaz para péptidos y proteínas. Se utiliza para estudios de plegado de proteínas basados en RMN y en la fabricación de nailon. Como fuente del grupo de trifluorometilo, se emplea en varias reacciones orgánicas, por ejemplo en la modificación Still-Gennari de la reacción Horner-Wadsworth-Emmons (HWE).
Solubilidad
Miscible con agua, éteres, cetonas, alcoholes y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad.
75-89-8 | |
100.04 | |
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N | |
6409 | |
OCC(F)(F)F |
C2H3F3O | |
MFCD00004672 | |
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh | |
CHEBI:42330 |
Especificaciones
2,2,2-Trifluoroethanol | |
-44°C | |
74°C to 75°C | |
C2H3F3O | |
1.29 | |
UN1992 | |
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh | |
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trifluoroethan-1-ol | |
6409 | |
100.04 |
75-89-8 | |
1.391 | |
29°C (84°F) | |
CF3CH2OH | |
MFCD00004672 | |
1733203 | |
Miscible with water,ethers,ketones,alcohols and chloroform. | |
OCC(F)(F)F | |
100.04 | |
CHEBI:42330 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H318-H226-H332-H315-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P330-P370+P378q-P501c
H226-H301+H331-H318-H360F-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES Y TÓXICOS, N.E.P.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-913-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5250000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only