Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474130 100 g 100 g
11499702 50 g 50 g
11484130 500 g 500 g
11489702 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11474130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10788.22
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Trifluoroethanol serves as a solvent and a raw material in organic chemistry and biology. TFE is a solvent of choice for hydrogen peroxide-mediated oxidations of sulfides. Trifluoroethanol acts as a protein denaturant. It is used in the manufacture of certain pharmaceuticals and drug substances. The drug fluromer, which is 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyethane, is the vinyl ether of trifluorethanol. It is an effective solvent for peptides and proteins, and used for NMR-based protein folding studies, and in the manufacture of nylon. As a source of the trifluoromethyl group, it is employed in several organic reactions, for example in Still-Gennari modification of Horner-Wadsworth-Emmons reaction (HWE) reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoroetanol sirve como disolvente y como materia prima en química orgánica y biología. El TFE es un disolvente de elección para oxidaciones de sulfuros mediadas por peróxido de hidrógeno. TEl trifluoroetanol actúa como un desnaturalizador proteico. Se usa en la fabricación de determinados productos farmacéuticos y medicamentos. El medicamento fluromer, que es 2,2,2-trifluoro-1-viniloxietano, es el éter de vinilo de trifluoretanol. Es un disolvente eficaz para péptidos y proteínas. Se utiliza para estudios de plegado de proteínas basados en RMN y en la fabricación de nailon. Como fuente del grupo de trifluorometilo, se emplea en varias reacciones orgánicas, por ejemplo en la modificación Still-Gennari de la reacción Horner-Wadsworth-Emmons (HWE).
Solubilidad
Miscible con agua, éteres, cetonas, alcoholes y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -44°C
Densidad 1.391
Punto de ebullición 74°C to 75°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Fórmula lineal CF3CH2OH
Índice de refracción 1.29
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 1733203
Información de solubilidad Miscible with water,ethers,ketones,alcohols and chloroform.
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol