Learn More
Tetrafluoroborato de 2-[(11bS)-3H-Dinafto[2,1-c:1',2'-e]fosfepin-4(5H)-il]etilamonio, 97 +%, Thermo Scientific™
240.00€ - 819.00€
CAS 1223007-01-9
Fórmula molecular C24H23BF4NP
Peso molecular (g/mol) 443.232
Número MDL MFCD17018773
Clave InChI AMEHGPFCNMMXTB-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-11br-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11bs-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanaminium tetrafluoroborate
PubChem CID 72376450
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CC[NH3+])C=CC5=CC=CC=C54
Ver más especificaciones
Productos 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
15425465
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60324.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15415465
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60324.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1223007-01-9
443.232
AMEHGPFCNMMXTB-UHFFFAOYSA-O
72376450
C24H23BF4NP
MFCD17018773
2-11br-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11bs-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanaminium tetrafluoroborate
[B-](F)(F)(F)F.C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CC[NH3+])C=CC5=CC=CC=C54
Spezifikation
2-[(11bS)-3H-Dinaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylammonium tetrafluoroborate
C24H23BF4NP
2-11br-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11bs-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanaminium tetrafluoroborate
[B-](F)(F)(F)F.C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CC[NH3+])C=CC5=CC=CC=C54
72376450
≥97%
1223007-01-9
MFCD17018773
AMEHGPFCNMMXTB-UHFFFAOYSA-O
443.232
443.22
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate