Learn More
Tetrafluoroborato de 2-[(11bS)-3H-Dinafto[2,1-c:1',2'-e]fosfepin-4(5H)-il]etilamonio, 97 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425465 250 mg 250 miligramos
15415465 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15425465 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60324.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1223007-01-9
Fórmula molecular C24H23BF4NP
Peso molecular (g/mol) 443.232
Número MDL MFCD17018773
Clave InChI AMEHGPFCNMMXTB-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-11br-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11bs-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylammonium tetrafluoroborate, 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethaminium tetrafluorborate, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanaminium tetrafluoroborate
PubChem CID 72376450
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CC[NH3+])C=CC5=CC=CC=C54
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[(11bS)-3H-Dinaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylammonium tetrafluoroborate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.22
Porcentaje de pureza ≥97%