Learn More
2-[(11bR)-3H-Binafto[2,1-c:1',2'-e]fosfepin-4(5H)-il]etilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
265.00€ - 784.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 1092064-00-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H22NP |
Peso molecular (g/mol) | 355.421 |
Número MDL | MFCD11045442 |
Clave InChI | PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11br-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, kanata purity, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0 2 , 1 1 .0 3 ,?.0 1 ?, 2 3 tricosa-1 15 ,2 11 ,3,5,7,9,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine |
PubChem CID | 46177751 |
SMILES | C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCN)C=CC5=CC=CC=C54 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15425746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60423.MD |
250 mg |
265.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15415746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60423.03 |
1 g | |||||||
Descripción
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine, is used as a application of innovative catalyst, ligand synthesis and application in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2-[(11bR)-3H-binafto[2,1-c:1′,2′-e]fosfepin-4(5H)-il]etilamina se utiliza como una aplicación de catalizador innovador, síntesis de ligandos y aplicación en catálisis asimétrica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
Identificadores de productos químicos
1092064-00-0 | |
355.421 | |
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N | |
46177751 |
C24H22NP | |
MFCD11045442 | |
2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11br-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, kanata purity, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0 2 , 1 1 .0 3 ,?.0 1 ?, 2 3 tricosa-1 15 ,2 11 ,3,5,7,9,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine | |
C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCN)C=CC5=CC=CC=C54 |
Especificaciones
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine | |
C24H22NP | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. | |
C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCN)C=CC5=CC=CC=C54 | |
46177751 | |
≥97% |
1092064-00-0 | |
MFCD11045442 | |
2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11br-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, kanata purity, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0 2 , 1 1 .0 3 ,?.0 1 ?, 2 3 tricosa-1 15 ,2 11 ,3,5,7,9,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine | |
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N | |
355.421 | |
355.41 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only