Learn More
2-[(11bR)-3H-Binafto[2,1-c:1',2'-e]fosfepin-4(5H)-il]etilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425746 250 mg 250 miligramos
15415746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60423.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1092064-00-0 | Molecular Formula: C24H22NP | Molecular Weight: 355.421 g/mol
2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine, is used as a application of innovative catalyst, ligand synthesis and application in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-[(11bR)-3H-binafto[2,1-c:1′,2′-e]fosfepin-4(5H)-il]etilamina se utiliza como una aplicación de catalizador innovador, síntesis de ligandos y aplicación en catálisis asimétrica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092064-00-0
Fórmula molecular C24H22NP
Peso molecular (g/mol) 355.421
Número MDL MFCD11045442
Clave InChI PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11br-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, kanata purity, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethylamine, 2-11bs-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2-11bs-3h-binaphtho 2,1-c:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-e phosphepin-4 5h-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0 2 , 1 1 .0 3 ,?.0 1 ?, 2 3 tricosa-1 15 ,2 11 ,3,5,7,9,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethanamine
PubChem CID 46177751
SMILES C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCN)C=CC5=CC=CC=C54
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(11bR)-3H-Binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethylamine
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.41
Porcentaje de pureza ≥97%