Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.00€ - 565.00€
CAS | 126456-43-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H12NO |
Peso molecular (g/mol) | 150.20 |
Número MDL | MFCD00216655 |
Clave InChI | LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O |
Sinónimo | 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol |
PubChem CID | 9866743 |
Nombre IUPAC | (1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium |
SMILES | [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15414747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32066.03 |
1 g |
52.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15424747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32066.06 |
5 g |
165.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15434747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32066.14 |
25 g |
565.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
126456-43-7 | |
150.20 | |
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O | |
9866743 | |
[NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12 |
C9H12NO | |
MFCD00216655 | |
1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol | |
(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium |
Especificaciones
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol | |
117°C to 118°C | |
MFCD00216655 | |
1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol | |
−61° (c=0.5 in Chloroform) | |
(1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium | |
9866743 | |
97% |
126456-43-7 | |
C9H12NO | |
UN3259 | |
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O | |
[NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12 | |
150.20 | |
149.19 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7525500
RUO – Research Use Only