Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434747 25 g 25 g
15414747 1 g 1 g
15424747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32066.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126456-43-7
Fórmula molecular C9H12NO
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD00216655
Clave InChI LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Sinónimo 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Punto de fusión 117°C to 118°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −61° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 97%