Learn More
(1R)-endo-(+)-fenchil alcohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1R)-endo-(+)-fenchil alcohol puede utilizarse ampliamente en productos químicos diarios como antitranspirante justo, suavizante textil y detergente líquido.También se puede esterificar con diferentes tipos de ácidos orgánicos para ampliar su uso en sabores y fragancias.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Guardar en un lugar fresco y seco.Incompatible con agentes oxidantes.Garantice una buena ventilación.
El (1R)-endo-(+)-fenchil alcohol puede utilizarse ampliamente en productos químicos diarios como antitranspirante justo, suavizante textil y detergente líquido.También se puede esterificar con diferentes tipos de ácidos orgánicos para ampliar su uso en sabores y fragancias.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Guardar en un lugar fresco y seco.Incompatible con agentes oxidantes.Garantice una buena ventilación.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol |
Punto de fusión | 37°C to 44°C |
Fórmula molecular | C4H4N2O5 |
Beilstein | 1850917 |
Sinónimo | barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Clave InChI | ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O |
Nombre IUPAC | 5,5-dihidroxi-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
Peso molecular (g/mol) | 160.085 |