Learn More
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocanfeilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229258
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
69460-11-3
C10H19N
153.27
VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
1r,2r,3r,5s---isopinocampheylamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, bicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3r,5s, --isopinocampheylamine, --isopinocampheyl amine, 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,5s-pinane-3alpha-amine, --isopinocampheylamine; 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimeth-ylbicyclo 3.1.1 heptane-3-amine
11744832
(1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3-amina
CC1C2CC(C2(C)C)CC1N
69460-11-3
C10H19N
153.27
VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
1r,2r,3r,5s---isopinocampheylamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, bicyclo 3.1.1 heptan-3-amine, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3r,5s, --isopinocampheylamine, --isopinocampheyl amine, 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,5s-pinane-3alpha-amine, --isopinocampheylamine; 1r,2r,3r,5s-3-pinanamine, 1r,2r,3r,5s-2,6,6-trimeth-ylbicyclo 3.1.1 heptane-3-amine
11744832
(1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3-amina
CC1C2CC(C2(C)C)CC1N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 90°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -42
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.