Learn More
(1R,2R)-(-)-2-Benciloxiciclopentilamina , ChiPros + 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11333906
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
181657-56-7
C12H17NO
191.274
MFCD01075750
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
1r,2r-2-benzyloxy cyclopentanamine, 1r,2r-1-amino-2-benzyloxycyclopentane, 1r,2r---2-benzyloxycyclopentylamine, 1r,2r-2-benzyloxy cyclopentan-1-amine, 1r,2r-2-benzyloxycyclopentylamine, 1r,2r-trans-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1r,2r-2-phenylmethoxy cyclopentylamine, 1r,2r-2-benzyloxycyclopentanamine, 1r,2r-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1r-trans-2-phenylmethoxy cyclopentanamine
11863649
(1R,2R)-2-fenilmetoxiciclopentan-1-amina
C1CC(C(C1)OCC2=CC=CC=C2)N
181657-56-7
C12H17NO
191.274
MFCD01075750
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
1r,2r-2-benzyloxy cyclopentanamine, 1r,2r-1-amino-2-benzyloxycyclopentane, 1r,2r---2-benzyloxycyclopentylamine, 1r,2r-2-benzyloxy cyclopentan-1-amine, 1r,2r-2-benzyloxycyclopentylamine, 1r,2r-trans-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1r,2r-2-phenylmethoxy cyclopentylamine, 1r,2r-2-benzyloxycyclopentanamine, 1r,2r-2-benzyloxy-cyclopentylamine, 1r-trans-2-phenylmethoxy cyclopentanamine
11863649
(1R,2R)-2-fenilmetoxiciclopentan-1-amina
C1CC(C(C1)OCC2=CC=CC=C2)N
(1R,2R)-(-)-2-Benzyloxycyclopentylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (1R,2R)-(-)-2-benciloxiciclopentilamina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Es sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1R,2R)-(-)-2-Benzyloxycyclopentylamine
Punto de fusión 23°C
Densidad 0.983
Punto de ebullición 90°C to 93°C (0.23 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo 98 % ee
Índice de refracción 1.5305
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Rotación óptica −57.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza ≥99%