Learn More
Ácido 1H-indazol-6-carboxílico, 97 %Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228738
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
704-91-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD06804571
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
indazole-6-carboxylic acid, 1h-indazole-6-carboxylicacid, 6-carboxyindazole, 6-carboxy-1h-indazole, 6-indazolecarboxylic acid, ksc376q7p, 1h-indazole-6-carboxylic acid, 6-1h indazole carboxylic acid
16227938
Ácido 1H-indazol-6-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
704-91-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD06804571
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
indazole-6-carboxylic acid, 1h-indazole-6-carboxylicacid, 6-carboxyindazole, 6-carboxy-1h-indazole, 6-indazolecarboxylic acid, ksc376q7p, 1h-indazole-6-carboxylic acid, 6-1h indazole carboxylic acid
16227938
Ácido 1H-indazol-6-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 297.0°C to 300.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1H-Indazole-6-carboxylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.