Learn More
1H-indazol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.00€ - 226.00€
CAS | 669050-69-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6N2O |
Peso molecular (g/mol) | 146.15 |
Clave InChI | JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde |
PubChem CID | 18538368 |
Nombre IUPAC | 1H-indazol-6-carbaldehído |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11986911
|
Thermo Scientific Acros
431040010 |
1 g | Frasco de vidrio |
68.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11966641
|
Thermo Scientific Acros
431040050 |
5 g | Frasco de vidrio |
226.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
669050-69-5 | |
146.15 | |
1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde | |
1H-indazol-6-carbaldehído |
C8H6N2O | |
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N | |
18538368 | |
C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2 |
Especificaciones
1H-Indazole-6-carboxaldehyde | |
96.0 | |
180.6°C to 180.8°C | |
Auténtico | |
C8H6N2O | |
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indazol-6-carbaldehído | |
18538368 | |
97% |
669050-69-5 | |
100.0 | |
Marrón a blanco | |
96% min. (HPLC) | |
1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde | |
C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2 | |
146.15 | |
146.15 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación de la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1H-Indazole-6-carboxaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only