Learn More
1H-indazol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986911 1 g Frasco de vidrio 1 g
11966641 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431040010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 669050-69-5 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 669050-69-5
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.15
Clave InChI JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 18538368
Nombre IUPAC 1H-indazol-6-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-6-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180.6°C to 180.8°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indazole-6-carboxaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.