Learn More
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza, 18 mm, vial de 12 mL, vidrio
Este vial de rosca, disponible en volúmenes utilizables de 10 mL y 20 mL, no requiere herramientas para el cierre. Los tapones magnéticos son ideales para la captación magnética en muestreadores automáticos.
Marca: Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 1.27000kg
Descripción
A diferencia de los viales con tapón de rosca, no requieren herramientas para el cierre. Fabricados con vidrio de calidad superior (tipo 1, clase A), están disponibles con un fondo redondo en tamaños con volúmenes utilizables de 10 mL o 20 mL. Los viales de 18 mm cuentan con tapones de rosca magnéticos que permiten la captación magnética en muestreadores automáticos con esa capacidad. La rosca de varios giros mantiene el cierre hermético en los ciclos de calentamiento extremos. Los septos son de silicona azul/PTFE.
Especificaciones
Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18mm | |
22,5 mm | |
12 mL | |
46 mm | |
18 mm |
Transparente | |
Vidrio | |
Tapón de rosca | |
125 |