Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Utilice la espátula doble de acero inoxidable 8/10 Bochem™ para múltiples fines en su laboratorio.
Marca: Bochem™ 3107
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Revestimientos opcionales disponibles
- Espátula doble
Especificaciones
1 unidad | |
Recto | |
Espátula multiuso para una amplia gama de usos | |
16 mm | |
Acero inoxidable (18/10) | |
400 x 16 mm | |
400 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula de doble extremo | |
100 mm | |
16 mm | |
6mm | |
Acero inoxidable (18/10) |