Learn More
Bochem™ Microespátula de doble extremo de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10 Bochem™ incluyen extremos dobles.
Marca:  Bochem™ 3022
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10574261
  • 2.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Doble extremo
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
40 mm
5 mm
150 mm
Microespátula de doble extremo
5 mm
Acero inoxidable (18/10)