Learn More
Labcon 175 mL PerformR™ Centrifuge Tubes
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
248.00€ - 278.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
---|---|
Color | Natural |
Capacidad (métrico) | 175 mL |
Desechables | Sí |
Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16694012
|
Labcon
3080-825-000-9 |
De 50 a 150 ml en incrementos de 25 ml |
278.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16669832
|
Labcon
3080-820-000-9 |
De 50 a 150 ml en incrementos de 12,5 ml |
248.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 8,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 175 mL
- Made in USA
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
175 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
2/bolsa y 24 bolsas/caja | |
Tubos para centrífuga PerformR™ | |
Sí |
Natural | |
Sí | |
2 | |
2/bolsa | |
Esterilizable en autoclave |