Learn More
Hamilton™ 1700 Series Standard PTFE Instrument Syringe
Setting the standard for quality and reliability.
Marca:  Hamilton™ 5495-30
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11580112
  • 145.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La vida útil de la jeringa es excepcional cuando se usa junto con accionamientos de jeringa de precisión Hamilton™
  • Garantiza la precisión de la manipulación de líquidos
  • Estanca a los gases para un rendimiento sin fugas
Especificaciones
Especificaciones
250 μl