Learn More
Hamilton™ 1700 Series Standard PTFE Instrument Syringe
Setting the standard for quality and reliability.
Marca:  Hamilton™ 5495-22
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10490405
  • 188.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La vida útil de la jeringa es excepcional cuando se usa junto con accionamientos de jeringa de precisión Hamilton™
  • Garantiza la precisión de la manipulación de líquidos
  • Estanca a los gases para un rendimiento sin fugas
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
68,9 bar
1725,1
100 μl
7,75 mm
115 °C
1/paq.
Luer Lock