Learn More
Corning™ Placas de copolímero de olefina cíclica sin tratamiento de 1536 pocillos
Nonsterile microplates have smooth top and clear, flat bottom.
Marca: Corning™ 4560
Detalles adicionales : Peso : 4.71736kg
Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- 127 μm de espesor de película
- Microplacas de base baja de 536 pocillos, fondo negro/transparente o blanco/transparente
- Con código de barras
- Códigos de barras personalizados disponibles para compatibilidad con el sistema Kalypsys y con sistemas UHTS
- Baja autofluorescencia
- Amplia resistencia química incluidos DMSO y alcohol
- Alta estabilidad mecánica
- Optimizadas para planicidad y uniformidad
- Baja birrefringencia
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Sin tapa | |
Sin tratar | |
Copolímero de olefina cíclica | |
8 μl | |
Sin tratar | |
Para obtener una mayor sensibilidad | |
20/Paq. |
Estándar | |
32 x 48 | |
Negro, Fondo transparente | |
1536 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
20/paq. |