Learn More
Labcon 15 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
30.30€ - 53.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
---|---|
Color del tapón | Morado |
Color | Cambie el color claro a azul de 0 °C a 4 °C. |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16609842
|
Labcon
3210-320-006-9 |
10/Bolsa InegraPack™ | No estéril |
44.70€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16629842
|
Labcon
3210-335-006-9 |
25/gradilla de polipropileno reutilizable | Estéril |
30.30€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16619842
|
Labcon
3210-325-006-9 |
10/Bolsa InegraPack™ | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Real-time temperature signaling
- Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
- With attached flat screw caps
- Black graduations and white writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Sperm Motility Assay (SMA) Mouse Embryo Assay (MEA) validated safe for cell culture
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Cambie el color claro a azul de 0 °C a 4 °C. | |
Sí | |
Temperatura ambiente | |
118 mm | |
Cónicos | |
17 mm | |
Tubos cónicos para centrífuga |
Morado | |
15 ml | |
ViewPoint™ | |
Esterilizable en autoclave | |
17 mm | |
Sí | |
De 2 a 15 en incrementos de 0,5 | |
12.500 x g |