Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes are complete with graduations and a writing surface.
Marca: Labcon™ 3147-335-016-9
20.27 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50270kg
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Resina de poliestireno | |
25 tubos/gradilla y 2 gradillas/caja | |
PerformR™ | |
Sí |
15 mL | |
50/paq. | |
Estéril | |
Tapón de rosca con cierre hermético |