Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes are complete with graduations and a writing surface.
Marca: Labcon™ 3128-350-026-9
50.54 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.07720kg
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
15 ml | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Tapón de rosca plano | |
17 mm |
Natural | |
Sí | |
125 tubos/bolsa, 4 bolsas/caja | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Sí | |
Moldeadas |