Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes are complete with graduations and a writing surface.
Marca: Labcon™ 3130-345-006-9
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 15 ml
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
15 ml | |
Resina de poliestireno USP clase VI | |
50/bolsa | |
Tubos de centrífuga de poliestireno PerformR™ | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Tapón de rosca plano | |
17 mm |
Natural | |
Sí | |
50/Pk. | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Conical | |
Sí | |
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ml |