Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes are complete with graduations and a writing surface.
Marca: Labcon™ 3137-345-006-9
108.76 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 15 ml
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
15 ml | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
50/bolsa | |
Tubos para centrífuga PerformR™ | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Conical | |
Sí | |
De 2 a 15 en incrementos de 0,5 |
Natural | |
Sí | |
50/Pk. | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Tapón de rosca con cierre hermético | |
17 mm |