Learn More
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- ND13
- 13-425
- Vidrio
- Transparente
- 4 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- 1,5 mm
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Negro | |
Silicona/PTFE | |
14,7 mm | |
5 ml | |
Polipropileno | |
45 mm | |
No |
Corte en cruz | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
13-425 |