Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, White, Closed top, 13-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
245.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.75600kg
Descripción
- 13 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Blanco
- Cubierta cerrada
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Caucho natural/TEF | |
13 mm | |
HPLC | |
1,3 mm |
Rojo-naranja, Transparente, Blanco | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |