Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13mm.
Los tapones de rosca de 13 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles en una amplia variedad de estilos, los tapones y septos montados previamente reducen la contaminación.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-45W
Detalles adicionales : Peso : 0.86000kg
Descripción
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticosEspecificaciones
PP, blanco; septo de PTFE rojo/silicona blanca; 0,114 cm (0,045 pulg) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | |
100 | |
De rosca con parte superior abierta | |
Viales de rosca 13-425 |
Blanco, Rojo | |
PTFE rojo/silicona blanca; blando | |
1,5 mm | |
13 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.