Learn More
Ratiolab™ Insertos de rejilla de caja criogénica de 136 x 136 mm
Un accesorio para el transporte y almacenamiento seguros de productos en condiciones de congelación profunda.
Marca: Ratiolab™ 5120151
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 ° C
- Acabado repelente al agua
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
10/paq. | |
Inserto de rejilla para caja criogénica | |
Resistente a temperaturas de hasta &menos;80°C | |
136 mm | |
8 x 8 |
Cartón | |
Almacenamiento/transporte en congelador | |
40 mm | |
136 mm |