Learn More
Jenway™ Tubo de 12 mm, electrodo endurecido con punta de lanza (temperatura máx. 80 °C)
Tubo de 12 mm, electrodo endurecido con punta de lanza (temperatura máx. 80 °C)
Marca: Jenway™ 10090-54
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tipo: Combinación de tipo de lanza
- Tipo de extremo: Tipo lanceta
- Intervalo de pH: 0-14
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
- Material del cuerpo: Vidrio
Spezifikation
Cuerpo de vidrio | |
4 M KCl/AgCl | |
0 ± 20 mV | |
De 56 a 61,7 mV/pH a 25 °C | |
Tipo lanceta | |
120 mm |
De 0 a 14 | |
Medición de muestras de suelo y pulpa | |
95 % de la lectura final en 10 segundos | |
De 0 °C a 80 °C | |
1 m | |
12 mm |