Learn More
Ácido 12-bromododecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 12-Bromododecylphosphonic acid |
Punto de fusión | 92°C to 94°C |
Fórmula lineal | Br(CH2)12P(O)(OH)2 |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |