Learn More
Ácido 12-azidodecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este agente de acoplamiento reacciona específicamente con las funciones de alquino para formar el correspondiente 1,2,3-triazol medainte una cicloadición de 1,3-dipolar sin cobre.
Notas
Almacenar en el refrigerador. Proteger del calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
Este agente de acoplamiento reacciona específicamente con las funciones de alquino para formar el correspondiente 1,2,3-triazol medainte una cicloadición de 1,3-dipolar sin cobre.
Notas
Almacenar en el refrigerador. Proteger del calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 12-Azidododecylphosphonic acid |
Punto de fusión | 83°C to 85°C |
Fórmula lineal | N3(CH2)12P(O)(OH)2 |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.33 |
Porcentaje de pureza | 95% |