Learn More
Fisherbrand™ Septo de 12,9mm para tapones de rosca SCHOTT
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™
386.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg
Descripción
- Para usar con tapones de rosca SCHOTT
Especificaciones
Septos | |
12,9 mm | |
1000 |
Beige, Crema | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
3,2 mm |