Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de tapón a presión de 11 mm, vidrio transparente, tapón de PE, septo de silicona/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septum premontados.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Descripción
- ND11
- Vidrio
- Transparente
- Con etiqueta
- 1,5 ml
- Tapón de anillo a presión
- Orificio central
- Polietileno
- Silicona/PTFE
- corte en cruz
- 1,0mm de espesor
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Transparente | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Snap Ring | |
Yes |
Silicona, PTFE | |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Polyethylene | |
32 mm |