Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm son fáciles de aplicar y retirar, y son totalmente compatibles con todos los viales Snap-It.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-52G
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Aplicación y retirada fáciles
- Sellado mejorado frente a la evaporación de muestras
Especificaciones
Tapón a presión de 11 mm, orificio de 6 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), de baja densidad | |
National Snap-It | |
0,25 mm | |
11 mm |
Verde, Blanco | |
PTFE virgen blanco 0,01 in. | |
100 | |
A presión | |
Viales Snap-It nacionales de 11 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.