Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Gold, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca: Fisherbrand™
152.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- 11mm
- Tapón de aluminio
- Dorado
- Orificio central
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Caucho y teflón rojos | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Beige, Rojo-naranja, Dorado | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |