Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (NC) estériles cuadriculados de la serie 11406
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
144.00€ - 217.56€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Desechables | Single-use |
Tipo de filtro | Filtro de membrana |
Formato | Disc |
Material | Nitrato de celulosa |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10673321
|
Sartorius™
11406--50----ACN |
50 mm | 100 Pk. |
144.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11790786
|
Sartorius™
11406--47----SCM |
47 mm | 300 Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Cellulose Nitrate
- Membrane Color/Grid Color: White/Black
- Pore Size: 0.45 μm
- Sterility: Sterile
- For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Especificaciones
Blanco | |
Filtro de membrana | |
Nitrato de celulosa | |
0,45 μm | |
Para recuento de colonias, pruebas de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad | |
Filtro de membrana |
Single-use | |
Disc | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Negro |