missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Alfa Aesar PLATINUM PWDR AMORPHOUS <10 U 3N% 5G

Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012100.06

PLATINUM PWDR AMORPHOUS <10 U 3N% 5G

Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.00500kg

Código de producto. 11376458

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas