Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar LEAD GRAN CA 3MM 3N% 250G
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039685.30
LEAD GRAN CA 3MM 3N% 250G
Detalles adicionales : CAS : 7439-92-1 Peso : 0.25000kg
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039685.30
LEAD GRAN CA 3MM 3N% 250G
Detalles adicionales : CAS : 7439-92-1 Peso : 0.25000kg