Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (CN) no estériles, serie 11301
11301 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marca: Sartorius™ 11301--25------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Filtro de membrana | |
Nitrato de celulosa | |
8 μm | |
750 ml/min/cm2/bar | |
100/Paq. | |
5 mil | |
Filtro de membrana | |
25 mm |
0.3bar. | |
Single-use | |
Disc | |
Nitrato de celulosa | |
No estéril | |
Para muchas aplicaciones generales de laboratorio donde una membrana con una alta adsorción no específica es adecuada | |
100 Pk. | |
130 μm | |
1 in. | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- CN membrane, 8 µm, 25 mm, 100 pcs
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P230-Mantener humedecido con .
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .