Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 10mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-21
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National™ incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
Especificaciones
Azul claro | |
12 mm | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
2 mL | |
Vial: C4010-1, Tapón: C4010-1A/C4010-10 | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm) | |
Kit práctico de viales de rosca montado | |
No |
Vidrio transparente, tapón azul claro; septo de PTFE blanco virgen | |
Transparente | |
No | |
Teflón virgen blanco | |
100 | |
Polipropileno | |
32 mm | |
10-425 | |
10-425 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.