Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
Marca:  Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS1518
Detalles adicionales : Peso : 16.33310kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17718497
  • 3585.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica (tapones y tapas)
  • El lado Tyvek™ 1073B permite la entrada de vapor durante la esterilización
  • Lado de película HDPE semitransparente
  • Resistencia al impacto
  • Sellos de fábrica de soldadura doble y fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con todos los envíos
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
7,5 L
Sello térmico
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
121 °C (< 250 °F)
18 x 15 in
45,7 cm
38,1 cm
252 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125 °C
18 in
15 in