Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Large
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET6060
Detalles adicionales : Peso : 22.22990kg
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Excelente barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Ninguno | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
60 x 60 in | |
152,4 cm | |
152,4 cm |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125 °C | |
60 in | |
60 in |